Acide décylphosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12019.03 L12019.06
L12019.03EA 55.4 EUR InStock
L12019.03 L12019.06
Acide décylphosphonique ≥98%
Acide décylphosphonique
Purity: 98% CAS No.: 6874-60-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9PO3H2 Formula Weight: 222.27 Melting Point: 100-101° Beilstein Reference: 1771572 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015830
Formule: C₁₀H₂₃O₃P
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015830
Numéro CAS: 6874-60-8
EINECS: 229-975-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité