Acide dodécylphosphonique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DDPA, N-dodecylphosphonicacid, 1-Dodecylphosphonic acid, n-Dodecylphosphonic acid
H26259.03 H26259.09
H26259.03EA 45.9 EUR InStock
H26259.03 H26259.09
Acide dodécylphosphonique 95%
Acide dodécylphosphonique
Purity: 95% CAS No.: 5137-70-2 Molecular Formula: CH3(CH2)11P(O)(OH)2 Formula Weight: 250.31 Melting Point: 92-96° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015832
Formule: C₁₂H₂₇O₃P
MW: 250,31 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015832
Numéro CAS: 5137-70-2
EINECS: 225-897-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité