Acide octadécylphosphonique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: n-Octadecylphosphonic acid, ODPA
20645.03 20645.06
20645.03EA 142 EUR InStock
20645.03 20645.06
Acide octadécylphosphonique ≥97%
Acide octadécylphosphonique
Purity: 97% CAS No.: 4724-47-4 Molecular Formula: C18H39O3P Formula Weight: 334.48 Physical Form: Crystalline Appearance: White to off-white Melting Point: 92-98° MDL No.: MFCD00015838
Formule: C₁₈H₃₉O₃P
MW: 334,47 g/mol
Point de fusion: 92…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015838
Numéro CAS: 4724-47-4
EINECS: 225-216-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité