Fenitrothion
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13480000EA 108 EUR InStock
EHERC13480000
Fenitrothion
Fenitrothion
Formule: C₉H₁₂NO₅PS
Numéro CAS: 122-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité