Méthacrylate de 2-éthoxyéthyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40085.0025EA 51 EUR InStock
8.40085.0025
Méthacrylate de 2-éthoxyéthyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthacrylate de 2-éthoxyéthyle
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,1950 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009249
Numéro CAS: 2370-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 13 g/l (20 °C)
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 1.5 hPa (20 °C)
Flash Point 74 °C
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 209 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité