Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
L10190.09EA 73.8 EUR InStock
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-3-phosphonopropionate
Purity: 98% CAS No.: 3699-67-0 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 127-129°/2mm Beilstein Reference: 1790966 MDL No.: MFCD00015167
Formule: C₉H₁₉O₅P
Point d'ébullition: 127…129 °C (2 mmHg)
Densité: 1.094
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015167
Numéro CAS: 3699-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité