Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triethyl4-phosphonobutyrate
L10488.09 L10488.04
L10488.09EA 132 EUR InStock
L10488.09 L10488.04
Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-4-phosphonobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 2327-69-7 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 117-119°/0.4mm MDL No.: MFCD00015168
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252,25 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C (0.4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015168
Numéro CAS: 2327-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité