Manganèse (II) perchlorate hexahydraté, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12309.22 12309.36
12309.22EA 57.3 EUR InStock
12309.22 12309.36
Manganèse (II) perchlorate hexahydraté, Qualité Réactif
Manganèse (II) perchlorate hexahydraté
CAS No.: 15364-94-0 Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 361.93 (253.84anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150255
Formule: Cl₂MnO₈·6H₂O
Point de fusion: 165 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150255
Numéro CAS: 15364-94-0
EINECS: 237-390-9
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité