Fenvalérate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13630000EA 144 EUR InStock
EHERC13630000
Fenvalérate
Fenvalérate
Formule: C₂₅H₂₂ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00055324
Numéro CAS: 51630-58-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité