3-Nitro-L-tyrosine
Fournisseur: Cayman Chemical
89540-1 89540-5 89540-10 89540-25
CAYM89540-1EA 19.4 EUR InStock
CAYM89540-1 CAYM89540-5 CAYM89540-10 CAYM89540-25
3-Nitro-L-tyrosine
3-Nitro-L-tyrosine
Formule: C₉H₁₀N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00007123
Numéro CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité