1-(4-Chlorophényl)pyrrolidine-2-one
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
005881-2.5G 005881-10G
FLUO005881-2.5GEA 0 EUR InStock
FLUO005881-2.5G FLUO005881-10G
1-(4-Chlorophényl)pyrrolidine-2-one
1-(4-Chlorophényl)pyrrolidine-2-one
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,6455 g/mol
Numéro MDL: MFCD00138486
Numéro CAS: 7661-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité