1-(4-Fluorophényl)pyrrolidine-2-one
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
005898-1G 005898-5G
FLUO005898-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005898-1G FLUO005898-5G
1-(4-Fluorophényl)pyrrolidine-2-one
1-(4-Fluorophényl)pyrrolidine-2-one
Formule: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00138504
Numéro CAS: 54660-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité