5-Bromoindoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16992.03EA 52.7 EUR InStock
L16992.03 L16992.06
5-Bromoindoline ≥98%
5-Bromoindoline
Formule: C₈H₈BrN
MW: 198,06 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027410
Numéro CAS: 22190-33-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité