Acide 5-fluoroorotique substrat d'enzyme
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-FOA, 2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
R0811 R0812
R0811EA 102 EUR InStock
R0811 R0812
Acide 5-fluoroorotique substrat d'enzyme
Acide 5-fluoroorotique
Thermo Scientific 5-Fluoroorotic Acid (5-fluorouracil-6-carboxylic acid monohydrate; 5-FOA) is used in yeast molecular genetics to detect expression of the URA3 gene, which encodes orotine-5'-monophosphate (OMP) dicarboxylase
Yeast strains carrying a mutation in the URA3 gene grow in the presence of 5-FOA if the media is supplemented with uracil. 5-FOA is frequently used in experiments with Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 and URA5), Candida albicans (URA3), and E. coli (pyrF).
Yeasts with an active URA3 gene (Ura+) convert 5-FOA to fluorodeoxyuridine, which is toxic to cells
Formule: C₅H₃FN₂O₄
MW: 174,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042526
Numéro CAS: 703-95-7
EINECS: 211-876-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité