3-Amino-5-phényl-2-thénoate de méthyle
Synonyms: Methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
CFF195.2.5 CFF195.10 CFF195.25 017264-25G 017264-5G
CHMPCFF195.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF195.2.5 CHMPCFF195.10 CHMPCFF195.25 FLUO017264-25G FLUO017264-5G
3-Amino-5-phényl-2-thénoate de méthyle
3-Amino-5-phényl-2-thénoate de méthyle
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,2862 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068161
Numéro CAS: 100063-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité