3-Amino-5-phényl-2-thénoate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
GK00498DA GK00498EA
MAYBGK00498DAEA 0 EUR InStock
MAYBGK00498DA MAYBGK00498EA
3-Amino-5-phényl-2-thénoate de méthyle
3-Amino-5-phényl-2-thénoate de méthyle
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,2862 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068161
Numéro CAS: 100063-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité