Ametryne
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10150000EA 144 EUR InStock
EHERC10150000
Ametryne
Ametryne
Formule: C₉H₁₇N₅S
Numéro CAS: 834-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité