3-Éthyloxétanne-3-méthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
H53497.06 H53497.14
H53497.06EA 39.5 EUR InStock
H53497.06 H53497.14
3-Éthyloxétanne-3-méthanol ≥97%
3-Éthyloxétanne-3-méthanol
Purity: 97% CAS No.: 3047-32-3 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.453 Boiling Point: 96°/4mm MDL No.: MFCD00190143
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (4 mmHg)
Densité: 1.019
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190143
Numéro CAS: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité