3-Méthoxyacrylate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-methoxyacrylate
330460250
ACRO330460250EA 33.2 EUR InStock
ACRO330460250
3-Méthoxyacrylate de méthyle 95%
3-Méthoxyacrylate de méthyle
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 3…4 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128206
Numéro CAS: 34846-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité