Oxydipropanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
409150010 409150030
ACRO409150010EA 102 EUR InStock
ACRO409150010 ACRO409150030
Oxydipropanol 99%
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051023
Numéro CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité