Oxydipropanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03265.1000EA 56.5 EUR InStock
8.03265.1000 8.03265.9999
Oxydipropanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxydipropanol
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051023
Numéro CAS: 25265-71-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 231 - 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Refractive Index 1.441 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.9 - 12.6 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C DIN 51794
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité