Oxydipropanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dipropylene glycol
D0933-25G D0933-500G
TCIAD0933-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0933-25G TCIAD0933-500G
Oxydipropanol ≥95.0% (par GC)
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Point d'éclair: 138°C
Numéro MDL: MFCD00004538
Numéro CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0bf21ea71a0ade5b6ba159747d1c0bb8e30608c&vid=a0bf21ea71a0ade5b6ba159747d1c0bb8e30608c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité