Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Fournisseur: KAMMERER
KAMM2035495EA 0 EUR InStock
KAMM2035495
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2001 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059604
Numéro CAS: 34590-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité