Étalon de référence Pesticide, Métoxuron 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Fournisseur: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
EHERL15180000ALEA 83.7 EUR InStock
EHERL15180000AL
Étalon de référence Pesticide, Métoxuron 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité