Diméthylamine 2 mol/l dans le methanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
370261000 370268000
370261000.EA 92.9 EUR InStock
370261000. 370268000.
Diméthylamine 2 mol/l dans le methanol, AcroSeal®
Diméthylamine
Formule: C₂H₇N
Densité: 0.775 g/cm³
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.9 to 2.2 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité