Diméthylamine 2 M dans le methanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27261.AC H27261.AE
H27261.ACEA 46.2 EUR InStock
H27261.AC H27261.AE
Diméthylamine 2 M dans le methanol
Diméthylamine
CAS No.: 124-40-3 Molecular Formula: C2H7N Formula Weight: 45.08 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3350 Beilstein Reference: 605257 Merck Reference: 14,3228 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00008288
Formule: C₂H₇N
Densité: 0.775
Point d'éclair: 5 °C (41 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
ONU: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3228
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité