Monolinuron
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15310000EA 110 EUR InStock
EHERC15310000
Monolinuron
Monolinuron
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00055264
Numéro CAS: 1746-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité