N-(2-Chloroéthyl)acetamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
184520100 184520500
ACRO184520100EA 44.8 EUR InStock
ACRO184520100 ACRO184520500
N-(2-Chloroéthyl)acetamide 98%
N-(2-Chloroéthyl)acetamide
Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,565 g/mol
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000965
Numéro CAS: 7355-58-0
EINECS: 230-884-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité