2-Amino-2-cyanoacétamide 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
382760050 382760250
ACRO382760050EA 62.3 EUR InStock
ACRO382760050 ACRO382760250
2-Amino-2-cyanoacétamide 97+%
2-Amino-2-cyanoacétamide
Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,0913 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040532
Numéro CAS: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Titration with HClO4 ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité