N,N-Diéthyl-3-oxobutyramide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24019.18 B24019.30
B24019.18EA 31.4 EUR InStock
B24019.18 B24019.30
N,N-Diéthyl-3-oxobutyramide ≥97%
N,N-Diéthyl-3-oxobutyramide
Purity: 97% CAS No.: 2235-46-3 Molecular Formula: CH3COCH2CON(CH2CH3)2 Formula Weight: 157.20 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -73° Boiling Point: 213-218° Beilstein Reference: 636486 MDL No.: MFCD00026728
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,20 g/mol
Point d'ébullition: 213…218 °C
Point de fusion: < –73 °C
Densité: 0.990
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026728
Numéro CAS: 2235-46-3
EINECS: 218-792-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité