Triméthylurée
Fournisseur: Thermo Scientific
16475.14EA 438 EUR InStock
16475.14 16475.03 16475.06
Triméthylurée
Triméthylurée
Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,14 g/mol
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014868
Numéro CAS: 632-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité