Méthomyl
Fournisseur: Molekula
MOLEM47421769EA 0 EUR InStock
MOLEM47421769
Méthomyl
Méthomyl
Formule: C₅H₁₀N₂O₂S
Numéro CAS: 16752-77-5
ONU: 2757
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité