Glycinate de tert-butyle chlorhydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
L17116.03 L17116.06
L17116.03EA 30.4 EUR InStock
L17116.03 L17116.06
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate ≥99%
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 27532-96-3 Molecular Formula: H2NCH2CO2C(CH3)3.HCl Formula Weight: 167.64 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 3989048
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
MW: 167,64 g/mol
Point de fusion: ∼ 140 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058255
Numéro CAS: 27532-96-3
EINECS: 214-223-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité