Glycinate de méthyle chlorhydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14083.0E A14083.22 A14083.36
A14083.0EEA 499 EUR InStock
A14083.0E A14083.22 A14083.36
Glycinate de méthyle chlorhydrate ≥99%
Glycinate de méthyle chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 5680-79-5 Molecular Formula: H2NCH2CO2CH3.HCl Formula Weight: 125.56 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 3593644
Formule: C₃H₈ClNO₂
Point de fusion: ∼ 175 °C (dec.)
Densité: 1.000
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012870
Numéro CAS: 5680-79-5
EINECS: 227-139-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité