Glycinate de méthyle chlorhydrate
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
04-12-5007-25EA 0 EUR InStock
04-12-5007-25
Glycinate de méthyle chlorhydrate
Glycinate de méthyle chlorhydrate
Formule: C₃H₈ClNO₂
MW: 125,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012870
Numéro CAS: 5680-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité