Glycinate de propyle chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Glycine n-propyl ester hydrochloride
H50250.03 H50250.06
H50250.03EA 39.8 EUR InStock
H50250.03 H50250.06
Glycinate de propyle chlorhydrate
Glycinate de propyle chlorhydrate
CAS No.: 13049-01-9 Molecular Formula: H2NCH2CO2(CH2)2CH3.HCl Formula Weight: 117.15 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD00151829
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 117,15 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151829
Numéro CAS: 13049-01-9
EINECS: 235-925-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité