Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle
Synonyms: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
024178-100G 024178-25G
FLUO024178-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024178-100G FLUO024178-25G
Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle
Éthane-1,1,2-tricarboxylate de triéthyle
Formule: C₁₁H₁₈O₆
MW: 246,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009154
Numéro CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité