Méthanetricarboxylate de triéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08356.06 L08356.14
L08356.06EA 30.3 EUR InStock
L08356.06 L08356.14
Méthanetricarboxylate de triéthyle ≥98%
Méthanetricarboxylate de triéthyle
Purity: 98% CAS No.: 6279-86-3 Molecular Formula: C10H16O6 Formula Weight: 232.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4255 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 1793645 MDL No.: MFCD00009150
Formule: C₁₀H₁₆O₆
MW: 232,23 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1.095
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009150
Numéro CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité