Carbamate d'ammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
18134.18EA 52.6 EUR InStock
18134.18 18134.30
Carbamate d'ammonium ≥98%
Carbamate d'ammonium
Ammoniating agent
Formule: H₂NCO₂NH₄
MW: 78,07 g/mol
Point de fusion: 60 °C (subl.)
Densité: 1,6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013010
Numéro CAS: 1111-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité