Carbamate d'ammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
09699-1KGEA 314 EUR InStock
09699-1KG
Carbamate d'ammonium, Supelco®
Carbamate d'ammonium
Formule: H₂NCO₂NH₄
MW: 78,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013010
Numéro CAS: 1111-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité