Carbamate de phényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L00944.06 L00944.14
L00944.06EA 35.4 EUR InStock
L00944.06 L00944.14
Carbamate de phényle ≥98%
Carbamate de phényle
Purity: 98+% CAS No.: 622-46-8 Molecular Formula: H2NCO2C6H5 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2042627
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007961
Numéro CAS: 622-46-8
EINECS: 210-737-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité