Amitraz
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10230000EA 144 EUR InStock
EHERC10230000
Amitraz
Amitraz
Formule: C₁₉H₂₃N₃
Numéro MDL: MFCD00069396
Numéro CAS: 33089-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité