3,6-Dioxaoctamethylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18116.0025EA 28.1 EUR InStock
8.18116.0025 8.18116.9999 8.18116.0100
3,6-Dioxaoctamethylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Formule: C₆H₁₆N₂O₂
MW: 148,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040474
Numéro CAS: 929-59-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 88 °C (0.7 hPa)
Flash Point 121 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité