2,2-Diméthoxyéthylméthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02391.14 L02391.22
L02391.14EA 44.6 EUR InStock
L02391.14 L02391.22
2,2-Diméthoxyéthylméthylamine 97%
2,2-Diméthoxyéthylméthylamine
Purity: 97% CAS No.: 122-07-6 Molecular Formula: CH3NHCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 119.16 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4115 Odour: Ammonia-like pH: 10.9 Melting Point: -73° Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 605322 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008485
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0.928
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008485
Numéro CAS: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité