2,2'-Éthylenedithiodiéthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,8-Dihydroxy-3,6-Dithiaoctane, 2,2-(Ethane-1,2-diylbis(sulphanediyl))diethanol
A17654.09 A17654.18 A17654.30
A17654.09EA 26 EUR InStock
A17654.09 A17654.18 A17654.30
2,2'-Éthylenedithiodiéthanol ≥97%
2,2'-Éthylenedithiodiéthanol
Purity: 97% CAS No.: 5244-34-8 Molecular Formula: HOCH2CH2SCH2CH2SCH2CH2OH Formula Weight: 182.31 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 170°/0.8mm MDL No.: MFCD00002911
Formule: C₆H₁₄O₂S₂
MW: 182,31 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002911
Numéro CAS: 5244-34-8
EINECS: 226-045-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité