Cartap HCl
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11050000EA 229 EUR InStock
EHERC11050000
Cartap HCl
Cartap HCl
Formule: C₇H₁₆ClN₃O₂S₂
Numéro CAS: 15263-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité