Bensultap
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10503000EA 131 EUR InStock
EHERC10503000
Bensultap
Bensultap
Formule: C₁₇H₂₁NO₄S₄
Numéro CAS: 17606-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité