Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
216550050 216551000 216555000
ACRO216550050EA 26.1 EUR InStock
ACRO216550050 ACRO216551000 ACRO216555000
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle 98%
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle
Formule: C₁₀H₂₀O₅Si
Point d'ébullition: 253 °C (1017hPa)
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008593
Numéro CAS: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤70 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité