Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle
Fournisseur: Serva
SERA28739.01EA 0 EUR InStock
SERA28739.01
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle
Formule: C₁₀H₂₀O₅Si
MW: 248,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008593
Numéro CAS: 2530-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité