Binapacryl
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10590000EA 147 EUR InStock
EHERC10590000
Binapacryl
Binapacryl
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₆
Numéro CAS: 485-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité